Läs mer
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 889939-42-8 |
| Molekylformel | C6H4BrN3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-bromo- (9CI), 4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10) |
| LEDER | BrC1=C(C=CN2)C2=NC=N1 |
| IUPAC-namn | 4-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.02 |
| Formel vikt | 196.96 |