Läs mer
4-Bromo-Alpha-phenylbenzenemethanol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-alpha-phenylbenzenemethanol-d5 |
| CAS | 213678-51-4 |
| Molekylformel | C13H6D5BrO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Bromobenzhydrol-d5, 4-Bromobenzohydrol-d5, (4-Bromophenyl)phenylmethanol-d5, (±)-(4-Bromophenyl)phenylmethanol-d5, 4-(1-Hydroxybenzyl)bromobenzene-d5, 4-Bromobenzhydrol-d5, NSC 89817-d5, p-Bromobenzhydrol-d5, alpha-(4-Bromophenyl)benzenemethanol-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11BrO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)c2ccc(Br)cc2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | (4-bromophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.16 |
| Formel vikt | 267.0307 |