Läs mer
4-bromo beta-estradiol 17-acetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-bromo beta-estradiol 17-acetat |
| Synonym | 4-Bromo-(17β)-estra-1,3,5(10)-trien-3,17-diol 17-acetat |
| Kvantitet | 500 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20H25BrO3 |
| Formel vikt | 392.1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.31 |