Läs mer
4-Bromo-DL-phenylalanine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327865
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327865 250 mg 250mg
11307865 1 g 1g
11317865 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327865 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02833.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14091-15-7
Molekylformel C9H10BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 244.09
MDL-nummer MFCD00002599
InChI-nyckel PEMUHKUIQHFMTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, p-bromo-dl-phenylalanine, 4-bromo-dl-phenylalanine, dl-4-br-phe-oh, 4-bromophenylalanine, 4-bromo-phenylalanine, h-dl-phe 4-br-oh, 2-amino-3-4-bromophenyl propionic acid, 2-amino-3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-br-phenylalanine
PubChem CID 85681
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-bromfenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC=C(Br)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-DL-phenylalanine
Smältpunkt ∽262°C (decomposition)
Beilstein 2212158
Kvantitet 250 mg
Odör Odorless
Formel vikt 244.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.