Läs mer
4-brom-DL-fenylalanin, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10154900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10154900 250 mg Glasflaska 250mg
10338700 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10154900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227792500
Kemiska identifierare
CAS 14091-15-7
Molekylformel C9H10BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 244.09
MDL-nummer MFCD00002599
InChI-nyckel PEMUHKUIQHFMTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, p-bromo-dl-phenylalanine, 4-bromo-dl-phenylalanine, dl-4-br-phe-oh, 4-bromophenylalanine, 4-bromo-phenylalanine, h-dl-phe 4-br-oh, 2-amino-3-4-bromophenyl propionic acid, 2-amino-3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-br-phenylalanine
PubChem CID 85681
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-bromfenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC=C(Br)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-DL-phenylalanine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 262.0°C to 263.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 244.09
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.