Läs mer
4-brom-DL-fenylglycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15476747
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476747 1 g 1g
15486747 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33865.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 119397-06-7 | Molekylformel: C8H8BrNO2 | Molekylvikt: 230,06 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119397-06-7
Molekylformel C8H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 230.06
MDL-nummer MFCD00049327
InChI-nyckel APLQICUORRMFHY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-amino-2-4-bromophenyl acetic acid, amino 4-bromophenyl acetic acid, amino-4-bromo-phenyl-acetic acid, 2-4-bromophenyl glycine, 4-bromo-dl-phenylglycine, 2-amino-2-4-bromophenyl aceticacid, dl-4-br-phg-oh, 2-4-bromophenyl-dl-glycine, +-2-amino-2-4-bromophenyl acetic acid
PubChem CID 2764157
IUPAC-namn 2-amino-2-(4-bromfenyl)ättiksyra
LEDER NC(C(O)=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-DL-phenylglycine
Smältpunkt 273 °C till 274 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 230.1
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.