missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alfa Aesar™ 4-Bromo-L-phenylalanine, 98+%

Produktkod. 15483637
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483637 250 mg 250mg
11322239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15483637 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H27233.MD
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 24250-84-8
Molekylformel C9H10BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 244.09
MDL-nummer MFCD00063062
InChI-nyckel PEMUHKUIQHFMTH-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-bromo-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, h-phe 4-br-oh, l-4-bromophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, l-p-bromophenylalanine, l-4-br-phe-oh, 4-bromophenylalanine, l-4-bromophe, l-phenylalanine, 4-bromo
PubChem CID 671214
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)C(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Bromo-L-phenylalanine
Smältpunkt ∽265°C (decomposition)
UN-nummer UN2811
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 244.09
Procent renhet ≥98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.