missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Bromo-L-phenylalanine, TRC

Produktkod. 30179043
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30179043 2.5 g 2.5g
30178973 500 mg -
30179018 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179043 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6789232.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 24250-84-8
Molekylformel C9H10BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 244.09
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(Br)cc1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Bromo-L-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 242.9895
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.