Läs mer
4-Bromo-m-xylen, 97 %
Produktkod. 11459542
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459542 500 g 500g
11439542 25 g 25g
11449542 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459542 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10212.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 583-70-0 | C8H9Br | 185,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-70-0
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.06
MDL-nummer MFCD00000071
InChI-nyckel YSFLQVNTBBUKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-m-xylene, 2,4-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-dimethyl, 4-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-bromobenzene, m-xylene, 4-bromo, 1-bromo-2,4-dimethyl-benzene, 4-brom-m-xylol, pubchem3762, acmc-1aowv
PubChem CID 68503
IUPAC-namn 1-brom-2,4-dimetylbensen
LEDER CC1=CC=C(Br)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-m-xylene
Densitet 1.366
Kvantitet 500 g
Brytningsindex 1.551
Kokpunkt 212 °C till 213 °C
Formel vikt 185.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.