Läs mer
4-Bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15452796
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452796 1 g 1g
15462796 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56605.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 346721-67-3
Molekylformel C14H13BrClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 406.675
MDL-nummer MFCD00588020
InChI-nyckel WBKSJEMNFRXWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzene-1-sulfonamide, cambridge id 5268579, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-bis methyloxy phenyl benzenesulfonamide
PubChem CID 1048928
IUPAC-namn 4-bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide
LEDER COC1=CC(=C(C=C1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)OC)Cl
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide
Kvantitet 1 g
Formel vikt 406.67
Procent renhet 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.