Learn More
4-Bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15452796
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15452796 1 g 1g
15462796 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15452796 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56605.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 346721-67-3
Molecular Formula C14H13BrClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 406.675
MDL Number MFCD00588020
InChI Key WBKSJEMNFRXWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzene-1-sulfonamide, cambridge id 5268579, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-bis methyloxy phenyl benzenesulfonamide
PubChem CID 1048928
IUPAC Name 4-bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide
SMILES COC1=CC(=C(C=C1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)OC)Cl
Specifica
Quantity 1 g
Formula Weight 406.67
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.