Läs mer
4-Bromo-N-methylaniline, 97%
Produktkod. 15411478
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411478 5 g 5g
15401478 1 g 1g
15421478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55273.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6911-87-1 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6911-87-1
Molekylformel C7H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 186.05
MDL-nummer MFCD03030391
InChI-nyckel AYVPVDWQZAAZCM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757052
IUPAC-namn 4-brom-N-metylanilin
LEDER CNC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-N-methylaniline
Densitet 1.482 g/mL
Kokpunkt 259°C to 260°C
Brytningsindex 1.613
Kvantitet 5 g
Synonym 4-bromo-n-methylbenzenamine, benzenamine, 4-bromo-n-methyl, n-methyl-4-bromoaniline, benzenamine,4-bromo-n-methyl, 4bromo-n-methylaniline, 4-bromo-n-methyl-aniline, n-methyl-4-bromo-aniline, acmc-1cfc7, 4-bromanyl-n-methyl-aniline, 4-bromo-phenyl-methyl-amine
Formel vikt 186.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.