Läs mer
4-Bromo-N-methylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-N-methylaniline |
| CAS | 6911-87-1 |
| Molekylformel | C7H8BrN |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Bromo-N-methylbenzenamine, N-Methyl-4-bromoaniline, N-Methyl-p-bromoaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3 |
| LEDER | BrC1=CC=C(NC)C=C1 |
| IUPAC-namn | 4-bromo-N-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.05 |
| Formel vikt | 184.98 |