Läs mer
4-brom-N-metylbensylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490788
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490788 1 g 1g
15400798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54506.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 699-03-6 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 699-03-6
Molekylformel C8H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 200.079
MDL-nummer MFCD04507522
InChI-nyckel URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-bromobenzylamine, 1-4-bromophenyl-n-methylmethanamine, 4-bromo-n-methylbenzylamine, 4-bromobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-bromo-n-methyl, 4-bromophenyl methyl methyl amine, 4-bromo methylbenzylamine, 1-4-bromophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-20a2f7, 4-bromo-benzyl-methyl-amine
PubChem CID 485400
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-N-methylbenzylamine
Densitet 1.461
Kokpunkt 231°C to 232°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.565
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 200.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.