Läs mer
4-Bromo-N,N,2,6-tetrametylanilin, 98 %
Produktkod. 11460060
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460060 5 g 5g
11450060 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460060 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50584.06
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 50638-54-5 | C10H14BrN | 228,133 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50638-54-5
Molekylformel C10H14BrN
Molekylvikt (g/mol) 228.133
MDL-nummer MFCD00100113
InChI-nyckel NDDKEDQKCHIHMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 142731
IUPAC-namn 4-brom-N,N,2,6-tetrametylanilin
LEDER CC1=CC(=CC(=C1N(C)C)C)Br
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-N,N,2,6-tetramethylaniline
Kvantitet 5 g
Synonym n1,n1,2,6-tetramethyl-4-bromoaniline, n-4-bromo-2,6-dimethylphenyl-n,n-dimethylamine, n,n,2,6-tetramethylaniline, 4-bromo, 4-bromo-2,6-dimethylphenyl dimethylamine, pubchem5369, acmc-20ak7q, n,n,2,6-tetramethylaniline,4-bromo, 4-bromanyl-n,n,2,6-tetramethyl-aniline, 4-bromo-n,n-dimethyl-2,6-xylidine, benzenamine,4-bromo-n,n,2,6-tetramethyl
Formel vikt 228.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.