Läs mer
4-Bromo-N,N-diethylaniline, 97%
Produktkod. 11322246
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322246 10 g 10g
11312246 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03619.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2052-06-4 | C10H14BrN | 228.13 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en viktig råvara och
mellanprodukt som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara i mörker. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2052-06-4
Molekylformel C10H14BrN
Molekylvikt (g/mol) 228.13
MDL-nummer MFCD00013530
InChI-nyckel NGYMZFJVHHKJQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16328
IUPAC-namn 4-brom-N,N-dietylanilin
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-N,N-diethylaniline
Smältpunkt 32°C to 35°C
Kokpunkt 269°C to 271°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2803424
Känslighet Light sensitive
Synonym p-bromo-n,n-diethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-diethyl, n,n-diethyl-p-bromoaniline, 4-n,n-diethylamino-bromobenzene, benzenamine,4-bromo-n,n-diethyl, p-n,nddiethylaniline, 4-bromodiethylaniline, 4-bromophenyldiethylamine, 4-bromophenyl diethylamine, 4-bromo-phenyl diethylamine
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 228.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.