Läs mer
4-Bromo-N,N-dimetylanilin, 98+%
Produktkod. p-7081049
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499822 25 g 25g
11409832 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499822 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10854.14
CAS: 586-77-6 | C8H10BrN | 200,08 g/mol
4-Bromo-N,N-dimetylanilin används som en intern standard vid bestämning av jod som finns som jodid (som i läkemedel), jodat (som i joderat bordssalt) och kovalent bundet till organiska föreningar (som i mjölk och grönsaker).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromo-N,N-dimetylanilin används som en intern standard vid bestämning av jod som finns som jodid (som i läkemedel), jodat (som i joderat bordssalt) och kovalent bundet till organiska föreningar (som i mjölk och grönsaker).
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror och metaller. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-77-6
Molekylformel C8H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 200.08
MDL-nummer MFCD00000093
InChI-nyckel XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
PubChem CID 11465
IUPAC-namn 4-brom-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Smältpunkt 52°C to 56°C
Kokpunkt 263°C to 265°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2206155
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 200.08
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.