Läs mer
4-Bromo-N, N-dimetylanilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-N,N-dimethylaniline |
| CAS | 586-77-6 |
| Molekylformel | C8H10BrN |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 4-Bromo-N,N-dimethyl-benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | BrC1=CC=C(C=C1)N(C)C |
| IUPAC-namn | 4-bromo-N,N-dimetylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.08 |
| Formel vikt | 199 |