Läs mer
4-Bromo-N, N-dimetylanilin, TRC
Produktkod. 30346496
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30346496 25 g
1 options
Produktkod. 30346496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68384525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
CAS 586-77-6
Molekylformel C8H10BrN
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Bromo-N,N-dimethyl-benzenamine
InChI formel InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3
LEDER BrC1=CC=C(C=C1)N(C)C
IUPAC-namn 4-bromo-N,N-dimetylanilin
Molekylvikt (g/mol) 200.08
Formel vikt 199