Läs mer
4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11460050
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11460050
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50579.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 707-60-8
Molekylformel C8H10BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 264.137
MDL-nummer MFCD00017834
InChI-nyckel NQAUNPZZVCXYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-n,n-dimethyl-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-dimethyl, p-bromo-n,n-dimethylbenzenesulfonamide, 4-bromobenzenedimethylsulfonamide, 4-bromo-n,n-dimethylbenzene-1-sulfonamide, n,n-dimethyl 4-bromobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromobenzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-dimethylbenzenesulphonamide, acmc-209og0
PubChem CID 12818
IUPAC-namn 4-bromo-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
LEDER CN(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Kvantitet 5 g
Formel vikt 264.14
Procent renhet 97%