Learn More
4-Bromo-o-phenylenediamine, 97%
Product Code. 11431510
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11431510 5 g 5g
11441510 25 g 25g
11451510 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11431510 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26929.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1575-37-7 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
4-Bromo-o-phenylendiamine, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Bromo-o-phenylendiamine, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i kloroform
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1575-37-7
Molekylformel C6H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 187.04
MDL-nummer MFCD02660622
InChI-nyckel WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1,2-benzenediamine, 4-bromo-1,2-diaminobenzene, 4-bromo-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-bromobenzene, 2-amino-4-bromoaniline, 4-bromo-1,2-phenylenediamine, 4-bromo-2-aminoaniline, 1,2-benzenediamine, 4-bromo, 2-amino-4-bromophenylamine, 4-bromophenylene-1,2-diamine
PubChem CID 323593
IUPAC-namn 4-brombensen-1,2-diamin
LEDER NC1=CC=C(Br)C=C1N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-o-phenylenediamine
Smältpunkt 64°C to 66°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Formel vikt 187.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.