Läs mer
4-Bromo-o-xylene, 97%
Produktkod. 11497776
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497776 25 g 25g
11487776 5 g 5g
11407786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14736.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-71-1 | C8H9Br | 185.064 g/mol
4-Bromo-o-xylen används som syntetiska organiska material och lösliga polyimidhartsmellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Bromo-o-xylen används som syntetiska organiska material och
lösliga polyimidhartsmellanprodukter.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-71-1
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.064
MDL-nummer MFCD00000086
InChI-nyckel QOGHRLGTXVMRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-o-xylene, 3,4-dimethylbromobenzene, 1-bromo-3,4-dimethylbenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dimethyl, 3,4-xylyl bromide, 4-bromo-1,2-xylene, 4-bromo-1,2-dimethyl-benzene, 3,4-dimethylphenyl bromide, 4-bromo-ortho-xylene, o-xylene, 4-bromo
PubChem CID 68504
IUPAC-namn 4-brom-1,2-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)Br)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-o-xylene
Densitet 1.37
Kvantitet 25 g
Brytningsindex 1.556
Beilstein 2040354
Kokpunkt 214°C to 215°C
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 185.07
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-o-xylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-o-xylene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.