Läs mer
4-Bromo Olivetol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo Olivetol |
| CAS | 78463-35-1 |
| Molekylformel | C11H15BrO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Bromo-5-n-amylresorcinol, 4-Bromo-5-pentyl-1,3-benzenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15BrO2/c1-2-3-4-5-8-6-9(13)7-10(14)11(8)12/h6-7,13-14H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCc1cc(O)cc(O)c1Br |
| IUPAC-namn | 4-bromo-5-pentylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.14 |
| Formel vikt | 258.0255 |