Läs mer
4-Bromo Riluzole, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo Riluzole |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4BrF3N2OS/c9-4-1-3(15-8(10,11)12)2-5-6(4)14-7(13)16-5/h1-2H,(H2,13,14) |
| Formel vikt | 311.918 |