Läs mer
4'-Bromoacetanilide, 98%
Produktkod. 11387895
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387895 50 g 50g
11397895 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02924.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-88-8 | C8H8BrNO | 214.06 g/mol
4'-Bromacetanilid används som en intern standard för fenylurea och respektive ämnesomsättningsprodukter i ostron. Det har också använts som ett reagens vid framställningen av en ny ligand för att bilda en koordinationskomplex mellan gadolinium(III) och T=titan(IV)oxid. Den användes i syntesen av ny ligand för att förankra Gd(III)-kelater på TiO2-ytan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 -′Bromacetanilid används som intern standard för fenylurea och respektive ämnesomsättningsprodukter i ostron. Det har också använts som ett reagens vid framställningen av en ny ligand för att bilda en koordinationskomplex mellan gadolinium(III) och T=titan(IV)oxid. Den användes i syntesen av ny ligand för att förankra Gd(III)-kelater på TiO2-ytan.
Löslighet
Måttligt löslig i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-88-8
Molekylformel C8H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 214.06
MDL-nummer MFCD00000092
InChI-nyckel MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
PubChem CID 7683
IUPAC-namn N-(4-bromfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Bromoacetanilide
Smältpunkt 166°C to 171°C
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Beilstein 2208091
Merck Index 14,1399
Löslighetsinformation Moderately soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 214.06
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4'-Bromoacetanilide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4'-Bromoacetanilide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.