missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4’-Bromoacetophenone-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Bromoacetophenone-d4 |
| CAS | 343942-02-9 |
| Molekylformel | C8 2H4 H3 Br O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(4-Bromophenyl)ethanone-d4, p-Bromoacetophenone-d4, 1-(4-Bromophenyl)ethanone-d4, 1-(p-Bromophenyl)ethanone-d4, 1-Acetyl-4-bromobenzene-d4, 1-Bromo-4-acetylbenzene-d4, 4-Acetyl-1-bromobenzene-d4, 4-Acetylbromobenzene-d4, 4-Acetylphenyl-d4 Bromide, 4-Bromobenzene-d4 Methyl Ketone, 4-Bromohypnone-d4, 4-Bromophenyl-d4 Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)C)c([2H])c([2H])c1Br |
| IUPAC-namn | 1-(4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.069 |
| Formel vikt | 201.993 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?