Läs mer
4′-Bromoacetophenone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 49°C to 52°C |
| Kokpunkt | 255°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00000105 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4′-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone, 4′-Bromoacetophenone |