Läs mer
4-(Bromoacetyl)benzonitrile, 97%
Produktkod. 11417066
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417066 25 g 25g
11407066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25382.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 20099-89-2 | C9H6BrNO | 224.057 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20099-89-2
Molekylformel C9H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 224.057
MDL-nummer MFCD00052931
InChI-nyckel LJANCPRIUMHGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromoacetyl benzonitrile, 4-cyanophenacyl bromide, 4-bromoacetyl benzonitrile, 2-bromo-4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-bromoacetyl, p-cyanophenacyl bromide, 4-2-bromo-acetyl-benzonitrile, 4-2-bromoethanoyl benzonitrile, 4-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 98654
IUPAC-namn 4-(2-bromacetyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromoacetyl)benzonitrile
Smältpunkt 91°C to 96°C
Odör Irritating
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2087648
Formel vikt 224.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.