Läs mer
4-(bromoacetyl)pyridinhydrobromid, 98 %
Produktkod. 15454997
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454997 25 g 25g
15434997 1 g 1g
15444997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15454997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32285.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 5349-17-7 | C7H7Br2NO | 280,947 g/mol
Design och syntes av potenta, selektiva och oralt biotillgängliga tetrasubstituerade imidazolinhibitorer av p38 mitogenaktiverat proteinkinas 4-(Bromacetyl)pyridinhydrobromid användes för att framställa 2-Fenyl-4-(4-pyridyl)imidazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Design och syntes av potenta, selektiva och
oralt biotillgängliga tetrasubstituerade imidazolinhibitorer av p38 mitogenaktiverat proteinkinas 4-(Bromacetyl)pyridinhydrobromid användes för att framställa 2-Fenyl-4-(4-pyridyl)imidazol.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5349-17-7
Molekylformel C7H7Br2NO
Molekylvikt (g/mol) 280.947
MDL-nummer MFCD02681893
InChI-nyckel RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethan-1-one hydrobromide, ethanone, 2-bromo-1-4-pyridinyl-, hydrobromide, 4-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 4-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyrdin-4-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hbr, 4-bromoacetyl pyridine hbr
PubChem CID 2776239
IUPAC-namn 2-brom-l-pyridin-4-yletanon;hydrobromid
LEDER C1=CN=CC=C1C(=O)CBr.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
Smältpunkt ∽200 °C (dekomposition)
Odör Svag
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 280.95
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.