Läs mer
4-Bromoanilin-2,3,5,6-d4, CDN
Produktkod. 30312866
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312866 0.1 g
30324614 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312866 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND53180.1G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4
CAS 61357-76-4
Molekylformel C6 2H4 H2 Br N
Kvantitet 0.1 g
InChI formel InChI=1 S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4 H,8H2/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c([2 H])c1N
IUPAC-namn 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuterioanilin
Molekylvikt (g/mol) 176.05
Formel vikt 174,9935 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet