Läs mer
4-Bromoanilin-2,3,5,6-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 61357-76-4 |
| Molekylformel | C6 2H4 H2 Br N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-bromo- (9CI), 4-Bromoaniline-2,3,5,6-2H4, 4-Bomobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-Bromoaniline-2,3,5,6-D4, 4-Bromoaniline-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1N |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuterioanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.05 |
| Formel vikt | 174.9935 |