Läs mer
4-bromoanilin, 96 %, praktik.
Produktkod. 10710482 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10710482 500 g 500g
15740869 100 g 100g
11995211 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10710482 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402875000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
CAS: 106-40-1 | C6H6BrN | 172,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-40-1
Molekylformel C6H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 172.02
MDL-nummer MFCD00007822
InChI-nyckel WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
PubChem CID 7807
IUPAC-namn 4-bromanilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoaniline
Namnnotering (praktik), 96 %
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 60,0 °C till 64,0 °C
Färg Brun till grå
Densitet 1.4970g/mL, 1.497
Kokpunkt 230,0 °C till 250,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4NH2
Kvantitet 500 g
Beilstein 12,636
Merck Index 15,1411
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: < 1 g / l. Andra lösligheter: lösliga i de flesta organiska lösningsmedel utom kalla, petroleum, mycket lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 172.02
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.