missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromoaniline, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 106-40-1 |
| Smältpunkt | 60°C to 64°C |
| Kokpunkt | 230°C to 250°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00007822 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine, 4-Bromoaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.02 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?