Läs mer
4-Bromoanilin, TRC
Produktkod. 30339279
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30339279 25 g
1 options
Produktkod. 30339279 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB67996525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoaniline
CAS 106-40-1
Molekylformel C6 H6 Br N
Kvantitet 25 g
Synonym Aniline, p-bromo- (8CI), 4-Bromobenzenamine, 1-Amino-4-bromobenzene, 4-Aminobromobenzene, 4-Bromoaniline, 4-Bromophenylamine, NSC 7085, p-Aminobromobenzene, p-Aminophenyl bromide, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
LEDER Nc1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 4-bromoanilin
Molekylvikt (g/mol) 172.02
Formel vikt 170.9684