Läs mer
4-Bromoanilin, TRC
Produktkod. 30336579
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30336579 5 g
1 options
Produktkod. 30336579 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6799655G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoaniline
CAS 106-40-1
Molekylformel C6 H6 Br N
Kvantitet 5 g
Synonym Aniline, p-bromo- (8CI), 4-Bromobenzenamine, 1-Amino-4-bromobenzene, 4-Aminobromobenzene, 4-Bromoaniline, 4-Bromophenylamine, NSC 7085, p-Aminobromobenzene, p-Aminophenyl bromide, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
LEDER Nc1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 4-bromoanilin
Molekylvikt (g/mol) 172.02
Formel vikt 170.9684