Läs mer
4-bromoanisol, 98 %
Produktkod. 15720789 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15720789 500 mL 500ml
10254130 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15720789 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106635000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 SEK
    1028.65 SEK / 500ml
    Save 131.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 104-92-7 | C7H7BrO | 187,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-92-7
Molekylformel C7H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 187.04
MDL-nummer MFCD00000097
InChI-nyckel QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 7730
ChEBI CHEBI:47257
IUPAC-namn 1-brom-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoanisole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 9,0 °C till 10,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4900g/mL, 1.49
Kokpunkt 223,0 °C
Flampunkt 94 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4OCH3
Brytningsindex 1,5630 till 1,5650
Kvantitet 500 mL
Beilstein 06, 199
Merck Index 10, 1400
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar
Formel vikt 187.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.