Läs mer
4-bromoanisol, 99 %
Produktkod. 11409423
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409423 2500 g 2500g
11489413 100 g 100g
11499413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409423 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11824.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4061.69 SEK
    3646.65 SEK / 2500g
    Save 415.04 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-92-7 | C7H7BrO | 187,036 g/mol
4-Bromoanisol finner tillämpning som en mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används vid framställning av aryl-1,3-diketoner och etyl-4-metoxicinnamat. Det används som bromeringsreagens. Vidare används det i Suzuki-kopplingsreaktion med fenylboronsyra såväl som i Heck-reaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Bromoanisole finner tillämpning som en mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används vid framställning av aryl-1,3-diketoner och etyl-4-metoxicinnamat. Det används som bromeringsreagens. Vidare används det i Suzuki-kopplingsreaktion med fenylboronsyra såväl som i Heck-reaktion.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-92-7
Molekylformel C7H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 187.036
MDL-nummer MFCD00000097
InChI-nyckel QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 7730
ChEBI CHEBI:47257
IUPAC-namn 1-brom-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoanisole
Smältpunkt 10 °C till 13 °C
Densitet 1.494
Kokpunkt 98 °C till 99 °C (10 mmHg)
Flampunkt 94 °C (201 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.564
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1237590
Merck Index 14,1427
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 187.04
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.