Läs mer
4-bromoanisol (p-metoxyfenylbromid), TRC
Produktkod. 30480767
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480767 100 g
30464809 5 g
30467109 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM265815100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-92-7
Molekylformel C7H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 187.03
Synonym 1-Bromo-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-bromobenzene, 4-Anisyl bromide, 4-Bromo-1-methoxybenzene, 4-Bromoanisol, 4-Bromomethoxybenzene, 4-Methoxy-1-bromobenzene, 4-Methoxybromobenzene, 4-Methoxyphenyl bromide, NSC 8042, p-Anisyl bromide, p-Bromanisole, p-Bromoanisole, p-Bromomethoxybenzene, p-Bromophenyl methyl ether, p-Methoxybromobenzene
IUPAC-namn 1-bromo-4-metoxibensen
LEDER COc1ccc(Br)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoanisole(p-Methoxyphenyl Bromide)
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Formel vikt 185.968