Läs mer
4-Bromobenzaldehyde, 98+%
Produktkod. 11432357
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432357 500 g 500g
11412357 25 g 25g
11422357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14237.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-91-4 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
4-Brombensaldehyd används i stor utsträckning som en mellanprodukt för framställning av jordbrukskemikalier, läkemedel och andra organiska föreningar. Den används som en prekursor och reagerar med sulfametoxazol för att framställa Schiffs bas, 4-[(4-brom-bensyliden)-amino]-N-(5-metyl-isoxazol-3-yl)-bensensulfonamid, som kan användas för fotostabilitet av polyvinylklorid (PVC). Det spelar en viktig roll i palladiumkatalyserad mono- och bis-arylering av 3,4-(etylendioxi)tiofener. Det används i en korskopplingsstudie med kaliumvinyltrifluorborat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Brombensaldehyd används i stor utsträckning som en mellanprodukt för framställning av jordbrukskemikalier, läkemedel och andra organiska föreningar. Den används som en prekursor och reagerar med sulfametoxazol för att framställa Schiffs bas, 4-[(4-brom-bensyliden)-amino]-N-(5-metyl-isoxazol-3-yl)-bensensulfonamid, som kan användas för fotostabilitet av polyvinylklorid (PVC). Det spelar en viktig roll i palladiumkatalyserad mono- och bis-arylering av 3,4-(etylendioxi)tiofener. Det används i en korskopplingsstudie med kaliumvinyltrifluorborat.
Löslighet
Löslig i etanol och bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1122-91-4
Molekylformel C7H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 185.02
MDL-nummer MFCD00003377
InChI-nyckel ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
PubChem CID 70741
IUPAC-namn 4-brombensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzaldehyde
Smältpunkt 55°C to 58°C
Kokpunkt 66°C to 68°C (2 mmHg)
Flampunkt 108°C (226°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 500 g
Beilstein 507100
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 185.03
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.