Läs mer
4-Brombensaldehyd-dietylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450608
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450608 100 g 100g
11446257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25163.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 34421-94-8 | Molekylformel: C11H15BrO2 | Molekylvikt: 259,14 g/mol
4-bromobensaldehyd dietylacetal är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
4-bromobensaldehyd dietylacetal är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Anteckningar
Förvara den på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Oförenliga material är oxiderande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34421-94-8
Molekylformel C11H15BrO2
Molekylvikt (g/mol) 259.14
MDL-nummer MFCD01863514
InChI-nyckel BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-4-diethoxymethyl benzene, 4-bromobenzaldehydediethylacetal, benzene, 1-bromo-4-diethoxymethyl, 4-bromophenyl diethoxymethane, 4-bromobenzaldehyde diethylacetal, 4-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, pubchem5372, acmc-1aigt, 4-bromobenzaldehydediethyl acetal
PubChem CID 688340
IUPAC-namn 1-brom-4-(dietoximetyl)bensen
LEDER CCOC(OCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Densitet 1.274
Kokpunkt 99 °C till 101 °C (1 mmHg)
Flampunkt 104 °C (219 °F)
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 100 g
Beilstein 2448775
Formel vikt 259.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.