Läs mer
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10553624 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10553624 10 g Glass bottle 10g
10296373 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10553624 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390020100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 34421-94-8
Molekylformel C11H15BrO2
Molekylvikt (g/mol) 259.14
MDL-nummer MFCD01863514
InChI-nyckel BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-4-diethoxymethyl benzene, 4-bromobenzaldehydediethylacetal, benzene, 1-bromo-4-diethoxymethyl, 4-bromophenyl diethoxymethane, 4-bromobenzaldehyde diethylacetal, 4-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, pubchem5372, acmc-1aigt, 4-bromobenzaldehydediethyl acetal
PubChem CID 688340
IUPAC-namn 1-bromo-4-(diethoxymethyl)benzene
LEDER CCOC(OCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.2740g/mL, 1.274
Kokpunkt 75°C (0.2 mmHg)
Flampunkt 105°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel BrC6H4CH(OCH2CH3)2
Brytningsindex 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589nm)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 259.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.