Läs mer
4-Bromobenzaldehyde, TRC
Produktkod. 30332958
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30332958 10 g
1 options
Produktkod. 30332958 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68032510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzaldehyde
CAS 1122-91-4
Molekylformel C7H5BrO
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Bromo-4-formylbenzene, 4-Formyl-1-bromobenzene, 4-Formylbromobenzene, 4-Formylphenyl Bromide, NSC 21638, p-Bromobenzaldehyde, p-Formylbromobenzene
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
LEDER Brc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn 4-bromobenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 185.02
Formel vikt 183.9524