Läs mer
4-Brombensenboronsyra, 97+%
Produktkod. 11301337
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301337 1 g 1g
11311337 5 g 5g
11321337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01565.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5467-74-3 | C6H6BBrO2 | 200,83 g/mol
4-Brombensenboronsyra är ett reagens som används för Palladium-katalyserade Suzuki-Miyaura-korskopplingar, Tandem-typ Pd(II)-katalyserad oxidativ Heck-reaktion och intramolekylär CH-amideringssekvens. Det används också vid framställning av proteinmodulatorer och enzym- och kinashämmare, Gallatbaserade obovatol-analoger med potentiell antitumöraktivitet. Det används som ett reagens för kopparmedierad ligandlös aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, Pd-katalyserad arylativ cyklisering av alkynbundna enaler eller enoner via karbopalladation av alkyner, kopparkatalyserade korskopplingar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromobensenboronic acid är ett reagens som används för Palladium-katalyserade Suzuki-Miyaura-korskopplingar, Tandem-typ Pd(II)-katalyserad oxidativ Heck-reaktion och intramolekylär CH-amideringssekvens. Det används också vid framställning av proteinmodulatorer och enzym- och kinashämmare, Gallatbaserade obovatol-analoger med potentiell antitumöraktivitet. Det används som ett reagens för kopparmedierad ligandlös aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, Pd-katalyserad arylativ cyklisering av alkynbundna enaler eller enoner via karbopalladation av alkyner, kopparkatalyserade korskopplingar.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och mörkt. Förvaras åtskilt från oförenliga material såsom oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, baser, alkoholer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5467-74-3
Molekylformel C6H6BBrO2
Molekylvikt (g/mol) 200.83
MDL-nummer MFCD00002104
InChI-nyckel QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl boronic acid, 4-bromobenzeneboronic acid, 4-bromophenylboric acid, p-bromophenylboronic acid, p-bromophenylboric acid, p-bromobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromophenyl, benzeneboronic acid, p-bromo, p-bromophenyl boronic acid, 4-bromo phenyl boronic acid
PubChem CID 79599
IUPAC-namn (4-bromfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzeneboronic acid
Smältpunkt 282°C to 286°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2936347
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 200.83
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.