Läs mer
4-brombensenboronsyra neopentylglykolester, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378426
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378426 1 g 1g
11388426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17455.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 183677-71-6 | C11H14BBrO2 | 268.945 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 183677-71-6
Molekylformel C11H14BBrO2
Molekylvikt (g/mol) 268.945
MDL-nummer MFCD01318105
InChI-nyckel GUASPWAWPYERCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-bromobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 4-bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester, amtb980, 2-4-bromophenyl-5,5-dimethyl-2-bora-1,3-dioxane, 4-bromophenylboronic acid neopentyl glycol cyclic ester
PubChem CID 10400865
IUPAC-namn 2-(4-bromfenyl)-5,5-dimetyl-1,3,2-dioxaborinan
LEDER B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Smältpunkt 109°C to 111°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 268.95
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.