Läs mer
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, 96%
Produktkod. p-7028383
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491687 5 g 5g
11401697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25670.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 673-40-5 | C6H4BBrF4N2 | 270.82 g/mol
4-brombensendiazoniumtetrafluorborat användes vid framställning av ytmodifierad Au(111)-elektrod, 1-(4-bromfenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluordec-1-en.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Brombensendiazoniumtetrafluoroborat användes vid framställning av ytmodifierad Au(111) elektrod, 1-(4)′ -bromfenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluordec-1-en.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 673-40-5
Molekylformel C6H4BBrF4N2
Molekylvikt (g/mol) 270.82
MDL-nummer MFCD00011894
InChI-nyckel FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, acmc-209nyn, 4-bromobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide, boron +3 cation; 4-bromobenzenediazonium; tetrafluoride
PubChem CID 2734810
IUPAC-namn 4-brombensendiazonium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.BrC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Smältpunkt ∼135°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1759
Känslighet Light and moisture sensitive
Formel vikt 270.83
Procent renhet 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.