Läs mer
4-Bromobenzenesulfinic acid sodium salt dihydrate, 97%
Produktkod. 11439786
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439786 10 g 10g
11429786 2.5 g 2.5g
11449786 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20281.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 175278-64-5 | C6H4BrO2S | 220.06 g/mol
4-Brombensensulfinsyranatriumsaltdehydrat används vid framställning av osymmetriska interna alkyner och vinylsulfoner genom reaktion med alkyner med användning av palladium som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Brombensensulfinsyranatriumsaltdehydrat används vid framställning av osymmetriska interna alkyner och vinylsulfoner genom
reaktion med alkyner med användning av palladium som katalysator.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175278-64-5
Molekylformel C6H4BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 220.06
MDL-nummer MFCD00210139
InChI-nyckel QBLQHDHWTVMHRH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-bromobenzenesulfinate dihydrate, 4-bromobenzenesulfinic acid sodium salt dihydrate, sodium 4-bromobenzene-1-sulphinate dihydrate, acmc-209e9v, c6h4bro2s.na.2h2o, sodium 4-bromophenylsulfinate dihydrate, sodium 4-bromobenzenesulfinate, dihydrate, sodium 4-bromanylbenzenesulfinate dihydrate, 4-bromobenzenesulfonic acid sodium salt 2-hydrate, sodium 4-bromobenzene-1-sulfinate-water 1/1/2
PubChem CID 23683129
IUPAC-namn natrium;4-brombensensulfinat;dihydrat
LEDER [O-]S(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzenesulfinic acid sodium salt dihydrate
Smältpunkt >280°C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 279.09 (243.06 Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.