Läs mer
4-brombensensulfonamid, 98 %
Produktkod. 11392596
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392596 1 g 1g
11302606 5 g 5g
11312606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08602.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 701-34-8 | C6H6BrNO2S | 236,083 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 701-34-8
Molekylformel C6H6BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 236.083
MDL-nummer MFCD00051977
InChI-nyckel STYQHICBPYRHQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-bromo, benzenesulfonamide, 4-bromo, 4-bromobenzene-1-sulfonamide, 4-bromo-benzenesulfonamide, 4-bromobenzene sulfonamide, pbsa, 4-bromophenylsulfonamide, 4-bromo-phenylsulfonamide, wln: zswr de
PubChem CID 69696
IUPAC-namn 4-brombensensulfonamid
LEDER C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzenesulfonamide
Smältpunkt 164°C to 167°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2691657
Formel vikt 236.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.