Läs mer
4-Bromobenzenesulfonyl chloride, 98+%
Produktkod. 11448436
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448436 25 g 25g
11458436 100 g 100g
11468436 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15909.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-58-8 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
4-Brombensensulfonylklorid används som aktiveringsmedel vid syntesen av oligodeoxiribo- och oligoribonukleotider i lösning. Det används också i syntesen av 4-(N-allylsulfamoyl)fenylboronsyra och för skydd av aminer som 4-brombensensulfonamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Brombensensulfonylklorid används som aktiveringsmedel vid syntes av oligodeoxiribo- och oligoribonukleotider i lösning. Det används också i syntesen av 4-(N-allylsulfamoyl)fenylboronsyra och för skydd av aminer som 4-brombensensulfonamider.
Löslighet
Löslig i tetrahydrofuran, petroleumeter och 1,4-dioxan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Fuktkänslig. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-58-8
Molekylformel C6H4BrClO2S
Molekylvikt (g/mol) 255.51
MDL-nummer MFCD00007437
InChI-nyckel KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
PubChem CID 7396
IUPAC-namn 4-brombensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 73°C to 77°C
Kokpunkt 152°C to 154°C (26 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 743518
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,1407
Löslighetsinformation Soluble in Tetrahydrofuran,petroleum ether and 1,4-dioxane. Insoluble in water.
Formel vikt 255.52
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.