Läs mer
4-Brombensensulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-58-8 |
| Molekylformel | C6H4BrClO2S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | p-Bromobenzenesulfonyl Chloride, (4-Bromophenyl)chlorosulfone, 4-Bromobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Bromophenylsulfonyl Chloride, 4'-Bromobenzenesulfonyl Chloride, Brosyl Chloride, NSC 4506, p-Bromophenylsulfonyl Chloride, p-Brosyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrClO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H |
| LEDER | ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-brombensensulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.52 |
| Formel vikt | 253.8804 |