Läs mer
4-Bromobenzhydrazide, 98+%
Produktkod. 11433168
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433168 25 g 25g
11423168 5 g 5g
11443168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18918.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5933-32-4 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
4-Brombensoehydrazid har använts vid framställningen av {2-[1-oxo-3-(4-bromfenyl)-2-propenyl]hydrazid}-4-brombensoesyra, {2,2a-[1,4-fenylenbis(1-oxo-2-propen-3,1-hydrazidyl)-diylsyra-3,1-hydrazideyl)]-diylsyra period[l,2-a]pyrimidin-2,4(3H)-dioner (PPMDO).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Brombensoehydrazid har använts vid framställning av {2-[1-oxo-3-(4-bromofenyl)-2-propenyl]hydrazid}-4-brombensoesyra, {2,2′ -[1,4-fenylenbis(1-oxo-2-propen-3,1-diyl)]dihydrazid}-p-brombensoesyra och substituerad period[1,2-a]pyrimidin-2,4(3H)-dioner (PPMDO).
Löslighet
Löslig i het metanol (nästan genomskinlig). Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5933-32-4
Molekylformel C7H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00007602
InChI-nyckel UYIMBYKIIMYFPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzhydrazide, p-bromobenzhydrazide, 4-bromobenzoic hydrazide, p-bromobenzohydrazide, p-bromobenzoic acid hydrazide, 4-bromobenzoylhydrazine, 4-bromobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, 4-bromo-, hydrazide, 4-bromo-benzoic acid hydrazide, p-bromobenzoylhydrazine
PubChem CID 22219
IUPAC-namn 4-brombensohydrazid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzhydrazide
Smältpunkt 167°C to 169°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 777006
Löslighetsinformation Soluble in hot methanol (almost transparency). Slightly soluble in water.
Formel vikt 215.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.